missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FSH beta Antibody (FSHb/2033R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08577AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FSH beta Monoclonal antibody specifically detects FSH beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| FSH beta | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| follicle stimulating hormone, beta polypeptide, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, follitropin subunit beta, follitropin, beta chain, FSH-B, FSH-beta | |
| Recombinant FSH beta beta sub-unit (Uniprot: P01225) | |
| 100 μg | |
| Cancer | |
| 2488 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FSHb/2033R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido