Learn More
LevGo™ Navecillas de pesaje de papel mixto FSC™
Descripción
- Disponible en tamaño pequeño y mediano en marrón para muestras de color claro y blanco para muestras oscuras
- Fabricado con FSC ™ Certificación (FSC™ Mix) Papel (Eco-IN) y cuando se desechan por la cadena de residuos estándar se biodegradarán de manera natural (Eco-OUT)
- Tiene una solución verdaderamente verde para el pesaje de las muestras
- Controle el contenido igual que con una navecilla de pesaje de poliestireno
- Más fácil de manejar que los papeles de pesaje normales
- Papel a prueba de grasa que cumple con la norma FDA21 CFR 176.170 (componentes del papel en contacto con alimentos acuosos y grasos) y con 2I CFR 176.180 (contacto con alimentos secos)
- Compatible con aplicaciones de calor con un límite de temperatura de 210°C
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Flat |
| Color | Blanco |
| Desechables | Desechables |
| Material | Papel |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Tamaño | Mediano; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm |
| Longitud (métrico) | 47,6 mm |
| Anchura (métrico) | 47,6 mm |
| Mostrar más |