Learn More
LevGo™ Navecillas de pesaje de papel mixto FSC™
Código de producto. 15432214
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Marrón
Tamaño:
Mediano; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm
Pequeño; 35 x 35 x 15,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño unitSize
15432214 Marrón Mediano; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm paquete de 500
15408113 Blanco Pequeño; 35 x 35 x 15,8 mm paquete de 500
15422214 Marrón Pequeño; 35 x 35 x 15,8 mm paquete de 500
15442214 Blanco Mediano; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15432214 Proveedor LevGo™ N.º de proveedor 20202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Available in small and medium sizes in both brown for light colored samples and white for dark samples. LevGo™ FSC™ Mix Paper Weighboats are an environmentally friendly, easy to use alternative to regular weighing papers.
  • Disponible en tamaño pequeño y mediano en marrón para muestras de color claro y blanco para muestras oscuras
  • Fabricado con FSC ™ Certificación (FSC™ Mix) Papel (Eco-IN) y cuando se desechan por la cadena de residuos estándar se biodegradarán de manera natural (Eco-OUT)
  • Tiene una solución verdaderamente verde para el pesaje de las muestras
  • Controle el contenido igual que con una navecilla de pesaje de poliestireno
  • Más fácil de manejar que los papeles de pesaje normales
  • Papel a prueba de grasa que cumple con la norma FDA21 CFR 176.170 (componentes del papel en contacto con alimentos acuosos y grasos) y con 2I CFR 176.180 (contacto con alimentos secos)
  • Compatible con aplicaciones de calor con un límite de temperatura de 210°C
Especificaciones
Forma del fondo Flat
Color Marrón
Desechables Desechables
Material Papel
Forma Rectangulares
Esterilidad Non-sterile
Tipo Navecilla de pesaje
Tamaño Mediano; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm
Longitud (métrico) 47,6 mm
Anchura (métrico) 47,6 mm
Altura (métrico) 14,2 mm