Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar FS-CW 20 M-AM GC
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
50 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | FS-CW 20 M-AM |
| Tipo USP | G16 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis ambiental |
| Intervalo de temperatura | De 220 °C a 240 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Material de embalaje | FS-CW 20 M-AM |
| Mostrar más |