Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | FS-CW 20 M-AM |
| Tipo USP | G16 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | De 220 °C a 240 °C |
| Grosor de película | 0,35 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Material de embalaje | FS-CW 20 M-AM |
| Mostrar más |