Learn More
Testo™ Sonda sacacorchos para alimentos congelados
Código de producto. 10069370
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +140 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10069370 De -50 °C a +140 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10069370
Marca: Testo™ 0613 3211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se puede atornillar directamente en alimentos congelados sin necesidad de preperforación.
  • Sensor de temperatura NTC
  • Cumple con la HACCP y la ISO 13485
  • Intervalo de temperatura de − 50 °C a +140 °C
  • Mango especial y punta helicoidal
  • El mango es resistente al calor hasta una temperatura de 70 °C
  • Incluye cable
Especificaciones
Diámetro de la sonda (métrico) 8 mm
Longitud de la sonda (métrico) 4 mm
Descripción Tiempo de reacción: 20 segundos
Temperatura máxima 138°C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +140 °C
Exactitud ±0,2 °C de −25 °C a 75 °C