Learn More
Testo™ Punta de sonda sacacorchos para alimentos congelados
Código de producto. 11301134
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +140 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11301134 De -50 °C a +140 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11301134
Marca: Testo™ 0613 1052
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se puede atornillar directamente en alimentos congelados sin necesidad de preperforación.
  • Para usar con el sensor de temperatura NTC
  • Cumple con la HACCP y la ISO 13485
  • Intervalo de temperatura de − 50 °C a +140 °C
Especificaciones
Longitud (métrico) 89 mm
Descripción Tiempo de reacción: 20 segundos
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +140 °C
Para utilizar con (equipo) Termómetro portátil con forma de T 105
Exactitud ±0,2 °C de −25 °C a 75 °C