Learn More
Peto para equipos criogénicos Frosters
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Peto para equipos criogénicos Frosters |
| Tamaño | Medio |
| Material | Poliolefina, Poliéster, Algodón, Poliamida |
| Color | Azul |
| Resistencia | Agua, derrames y salpicaduras de material criogénico |
| Para utilizar con (aplicación) | El delantal proporciona una protección óptima para el torso y la parte superior de las piernas contra los efectos de derrames y salpicaduras de material criogénico |
| Dimensiones (L x An) | 1000 x 620 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
| Anchura (métrico) | 620 mm |