Learn More
SPEX™ Juego de viales de PE mate
Código de producto. 15310442 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
24 viales
Tamaño de la unidad:
10 sets
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
15310442 24 viales 10 sets
1 options
Código de producto. 15310442
Marca: SPEX™ 2240PEF
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El juego de viales de PE esmerilado SPEX™ se envasa en un soporte para viales de espuma dentro de un resistente soporte de polietileno que tiene la misma huella y altura que una microplaca de pocillos profundos.
  • Hace que la preparación de las muestras sea más rápida y sencilla
  • Alternativa única a las microplacas estándar
  • Cada vial de molienda tiene un volumen de5 ml y un volumen de trabajo de 1,5 ml
  • Los viales de molienda se han probado con varias muestras y se ha demostrado que resisten la perforación de bolas de molienda
  • El polietileno es compatible con reactivos utilizados habitualmente, como el TRIzol™
  • La congelación en el exterior del vial facilita el etiquetado del vial
  • Los viales de molienda pueden utilizarse con el bloque criogénico 2663 para conservar las muestras sensibles a temperaturas durante la molienda
  • Procese las 96 muestras a la vez introduciendo de cuatro juegos de viales en el conjunto de abrazaderas de gran capacidad
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Diámetro (métrico) 9,5 mm
Material Polietileno esmerilado
Cantidad de embalaje 24 viales