Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos mate, cortado
Código de producto. 12392138 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
76 × 26 mm
Frosted:
20 mm
Totalmente mate
Cantidad:
100 piezas en papel
50/caja, 1000 en embalaje exterior
50/caja, 2000 en embalaje exterior del fabricante original del equipo
Superficie de escritura:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 50
Código de producto. 12392138
Marca: Thermo Scientific™ AAAA000001##13E01FST20PH#
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y facilidad de interpretación. Gracias a este proceso, los portaobjetos se pueden utilizar en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología; ofrece frotis sanguíneos en forma de pluma de una nitidez uniforme y con buena morfología.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
  • Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
  • Brillo verdoso reducido
  • Transparencia perfecta y óptima garantizada
  • Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Frosted 20 mm
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad ISO8037/I
Recubrimiento Sin revestimiento
Cantidad 50/caja, 2000 en embalaje exterior del fabricante original del equipo
Superficie de escritura Sí
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm