Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos mate, cortado
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
76 × 26 mm
Frosted:
20 mm
Totalmente mate
Cantidad:
100 piezas en papel
50/caja, 1000 en embalaje exterior
50/caja, 2000 en embalaje exterior del fabricante original del equipo
Superficie de escritura:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 50
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Brillo verdoso reducido
- Transparencia perfecta y óptima garantizada
- Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Frosted | Totalmente mate |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO8037/I |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Cantidad | 50/caja, 1000 en embalaje exterior |
| Superficie de escritura | No |
| Dimensiones (L x An) | 76 × 26 mm |