Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5718 Multi-Pro Centrifuges
Código de producto. p-7158851 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Refrigerado:
No
Yes
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
499,00 x 408,00 x 351,000 mm
731,00 x 407,00 x 359,000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15826762
Marca: OHAUS™ 30314812
Centrífuga universal potente y versátil adecuada para prácticamente cualquier aplicación de laboratorio.
  • Diseñada para uso universal en laboratorios de investigación, industriales y clínicos.
  • Se puede combinar con nuestros rotores y accesorios para aplicaciones específicas.
  • Disponible en 5 modelos con capacidades desde microlitros bajos hasta 6 de 250 ml, y con un rendimiento de alta velocidad a volumen máximo, identificación automática del rotor y características de seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 100 mL
RCF máx. 23.542 x g
Refrigerado No
Velocidad de control 200 to 18000 rpm
Pantalla LCD retroiluminada
Altura exterior (imperial) 13.82 in.
Altura exterior (métrico) 351 mm
Longitud (imperial) exterior 19.65 in.
Longitud (métrico) exterior 499 mm
Memoria 99 Programs
Nivel de ruido ≤60±2 dBA
Características de seguridad CEFCC
Anchura exterior (imperial) 16.06 in.
Anchura exterior (métrico) 408 mm
Vataje 455 w
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Tipo Centrifuge
Descripción Centrífuga, Multi, 230 V, FC 5718
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 499,00 x 408,00 x 351,000 mm
Requisitos eléctricos AC Power (Included)
Fondo (imperial) 19,65 in
Fondo (métrico) 499,00 mm
Intervalo de velocidad máxima De 200 a 18 000 rpm
Rotor incluido No
Dimensiones (Al x An x F) 351,000 x 408,00 x 499,00 mm
Peso neto 43,000 kg
Tiempo de actividad Quickspin de 10 s a 99 h 59 min 59 s Ciclo continuo
Línea de productos Frontier Serie 5000 Multi Pro
Tensión 230 V
Modelo FC5718