Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5816 Multi-Pro Centrifuges
Código de producto. p-200132129 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Refrigerado:
No
Yes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15846762
Marca: OHAUS™ 30314816
Designed for applications within research, industrial, and clinical laboratories. The FC5816 can spin 0.2 mL to 4 x 290 mL with swing-out and fixed angle rotors and different sizes of blood collection tubes, conical cell culture tubes, plates, and various bottles.
  • Diseñada para uso universal en laboratorios de investigación, industriales y clínicos.
  • Se puede combinar con nuestros rotores y accesorios para aplicaciones específicas.
  • Disponible en 5 modelos con capacidades desde microlitros bajos hasta 6 de 250 ml, y con un rendimiento de alta velocidad a volumen máximo, identificación automática del rotor y características de seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6 x 250 mL
Vel. máx 15,000 rpm
RCF máx. 21.379 x g
Refrigerado No
Velocidad de control 200 to 15000 rpm
Pantalla LCD retroiluminada
Altura exterior (imperial) 13.94 in.
Altura exterior (métrico) 354 mm
Longitud (imperial) exterior 21.18 in.
Longitud (métrico) exterior 538 mm
Memoria 99 Programs
Nivel de ruido ≤61±2 dBA
Características de seguridad CEFCC
Anchura exterior (imperial) 17.56 in.
Anchura exterior (métrico) 446 mm
Vataje 530 w
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Tipo Centrifuge
Descripción Centrífuga, Multi, 230 V, FC 5816
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 538,00 x 446,00 x 354,000 mm
Requisitos eléctricos AC Power (Included)
Fondo (imperial) 21,18 in
Fondo (métrico) 538,00 mm
Intervalo de velocidad máxima De 200 a 15 000 rpm
Rotor incluido No
Dimensiones (Al x An x F) 354,000 x 446,00 x 538,00 mm
Peso neto 52,000 kg
Tiempo de actividad Quickspin de 10 s a 99 h 59 min 59 s Ciclo continuo
Línea de productos Frontier Serie 5000 Multi Pro
Tensión 230 V
Modelo FC5816