Learn More
OHAUS™ Centrífuga multifunción de la serie 5000 de Frontier™
Código de producto. 15866762 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Rotor incluido:
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15866762
Marca: OHAUS™ 30332131
Centrífuga multifunción fiable y compacta, ideal para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio.
  • Centrífugas de uso general fiables y compactas de baja velocidad.
  • Las opciones de rotor estándar pueden procesar tanto tubos de fondo redondo como cónico (incluidos tubos de sangre comunes) y también se pueden adaptar fácilmente con accesorios para procesar tubos más pequeños.
  • Diseñadas teniendo en cuenta el funcionamiento cómodo, las centrífugas múltiples cuentan con una interfaz intuitiva.
  • El perfil compacto ayuda a ahorrar un valioso espacio en la mesa de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6 x 50 mL
Vel. máx 6,000 rpm
RCF máx. 4.427 x g
Refrigerado No
Velocidad de control 200 to 6000 rpm
Pantalla LCD retroiluminada
Altura exterior (imperial) 10.5 in.
Altura exterior (métrico) 266 mm
Longitud (imperial) exterior 15.4 in.
Longitud (métrico) exterior 392 mm
Nivel de ruido ≤60±2 dBA
Características de seguridad CEFCC
Anchura exterior (imperial) 11.5 in.
Anchura exterior (métrico) 291 mm
Vataje 100 w
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Tipo Centrifuge
Descripción Centrífuga, 230 V, FC5706 con rotor, ángulo
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 392,00 x 291,00 x 266,000 mm
Requisitos eléctricos AC Power (Included)
Fondo (imperial) 15,40 in
Fondo (métrico) 392,00 mm
Intervalo de velocidad máxima De 200 a 6.000 rpm
Rotor incluido
Dimensiones (Al x An x F) 266,000 x 291,00 x 392,00 mm
Peso neto 10,500 kg
Tiempo de actividad De 10 s a 99 h 59 min 59 s continuo
Línea de productos Frontier serie 5000 Multi
Rotor Rotor angular de 12 x 15 ml
Tensión 230 V
Modelo FC5706+R77