Learn More
OHAUS™ Micro centrífuga Frontier™ serie 5000
Código de producto. p-7162287 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Refrigerado:
No
Sí
Rotor incluido:
No
Sí
Capacidad:
18 x 1,5/2 mL
24 x 1,5/2 mL
24 x 1.5/2 mL Tubes
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. Refrigerado Rotor incluido Capacidad unitSize
16221742 No Sí 24 x 1.5/2 mL Tubes 1 unidad
16231742 No No 24 x 1.5/2 mL Tubes 1 unidad
30130264 No Sí 18 x 1,5/2 mL cada uno
30130218 Sí No 24 x 1,5/2 mL cada uno
4 options
Código de producto. 16221742
Marca: OHAUS™ 30370691
La micro centrífuga OHAUS™ Frontier™ serie 5000 proporciona un funcionamiento de alta velocidad para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio esenciales. Estas centrífugas, diseñadas teniendo en cuenta el funcionamiento cómodo, cuentan con una interfaz intuitiva, lo que hace que todos los parámetros clave sean accesibles inmediatamente para la observación o el ajuste.
  • Excelente funcionalidad cuando se utiliza con rotores compatibles con microtubos de 1,5/2,0 ml o 5 ml con opciones de alto rendimiento y biocontención, columnas de centrifugación, tiras de PCR, tubos criogénicos y capilares para hematocrito.
  • Diseñadas para facilitar el funcionamiento, las micro centrífugas Frontier cuentan con prácticos controles en una interfaz intuitiva, lo que permite un funcionamiento eficaz incluso cuando se usan guantes.
  • Con todas sus funciones en un tamaño reducido, las micro centrífugas Frontier ahorran un valioso espacio en la mesa de trabajo del laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1.5/2 mL Tubes
Vel. máx 13,500 rpm
RCF máx. 17,317 x g
Pantalla LCD retroiluminada, 2 líneas
Altura exterior (imperial) 9.3 in.
Altura exterior (métrico) 236 mm
Longitud (imperial) exterior 14 in.
Longitud (métrico) exterior 356 mm
Nivel de ruido ≤60±2 dBA
Anchura exterior (imperial) 10.9 in.
Anchura exterior (métrico) 277 mm
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Tipo Microcentrífuga
Características de seguridad CE, FCC
Requisitos eléctricos 230 V
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 356 x 277 x 236 mm
Fondo (imperial) 14 in.
Fondo (métrico) 356,00 mm
Para utilizar con (equipo) 30210898, 30472302, 30472304, 83041014
Modelo FC5513+R01
Vataje 170 W
Intervalo de fuerza máxima 17317 g
Intervalo de velocidad máxima De 200 a 13 500 rpm
Rotor incluido Sí
Refrigerado No
Tiempo de actividad 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Dimensiones (Al x An x F) 236 x 277 x 356 mm
Características Alto procesamiento de muestras, control de seguridad múltiple, función de programa personal
Peso neto 13,100 kg
Tensión 230 V