Learn More
OHAUS™ Microcentrífuga serie 5000 de Frontier™
Código de producto. p-7158849 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Refrigerado:
No
Yes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Refrigerado unitSize
15876752 No cada uno
15886752 Yes cada uno
2 options
Código de producto. 15876752
Marca: OHAUS™ 30130866
Microcentrífuga de sobremesa fiable, ideal para aplicaciones de laboratorio de alta velocidad.
  • Alta velocidad de funcionamiento para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio esenciales, como preparación de ADN/ARN, ultrafiltración y muchas más.
  • Los rotores de biocontención permiten examinar muestras peligrosas.
  • Diseñadas pensando en la comodidad, cuentan con una interfaz intuitiva y con todos los parámetros clave accesibles de inmediato para la observación y el ajuste.
  • El diseño compacto ahorra un valioso espacio en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 12 x 5 mL or 44 x 1.5/2 mL
RCF máx. 21.953 x g
Refrigerado No
Velocidad de control 200 to 15200 rpm
Pantalla LCD retroiluminada
Altura exterior (imperial) 11.5 in.
Altura exterior (métrico) 292 mm
Longitud (imperial) exterior 15.5 in.
Longitud (métrico) exterior 393 mm
Memoria 99 Programs
Nivel de ruido ≤60±2 dBA
Características de seguridad CEFCC
Anchura exterior (imperial) 11.3 in.
Anchura exterior (métrico) 287 mm
Vataje 270 w
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Tipo Centrifuge
Incluye Microcentrífuga, RPM máx. 15200, RCF máx. 21953 x g
Descripción Centrífuga, Micro, 230 V, FC 5515
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 393,00 x 287,00 x 292,000 mm
Requisitos eléctricos AC Power (Included)
Fondo (imperial) 15,50 in
Fondo (métrico) 393,00 mm
Intervalo de velocidad máxima De 200 a 15 200 rpm
Rotor incluido No
Dimensiones (Al x An x F) 292,000 x 287,00 x 393,00 mm
Peso neto 17,000 kg
Tiempo de actividad De 10 s a 99 h 59 min 59 s continuo
Línea de productos Serie Frontier 5000 Micro
Tensión 230 V
Modelo FC5515