Descripción
Frontier™ Multi-Pro Series centrifuge accessory.
- Bucket
- 200 mL
- 2 pack
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | 83041011 |
| Capacidad | 1 x 200 mL |
| Tipo | Cestillo |
| Tipo de recipiente | Sin tapón |
| Material | Aluminum |
| Tamaño del tubo | 200 mL |