missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FRK Monoclonal Antibody (393812)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30535817
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30535817 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30535817

Marca: Invitrogen™ MA561344

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

FRK (PTK5) is a nuclear protein and may function during G1 and S phase of the cell cycle, suppressing growth. The human FRK gene maps to chromosome 6q21-q22.3 and encodes a 505 amino acid protein. The protein belongs to the TYR family of protein kinases. This tyrosine kinase is a nuclear protein and may function during G1 and S phase of the cell cycle and suppress growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FRK
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 393812
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica FRK
N.º de referencia del gen P42685
Alias de gen B-cell src-homology tyrosine kinase; beta-cell Src-homology tyrosine kinase; BSK; BSK/IYK; C85044; EC 2.7.1.112; EC 2.7.10.2; FRK; fyn related Src family tyrosine kinase; fyn-related kinase; fyn-related Src family tyrosine kinase; GASK; Gastrointestinal-associated kinase; gastrointestinal-associated tyrosine kinase; GTK; intestine tyrosine kinase; Iyk; Nuclear tyrosine protein kinase RAK; protein-tyrosine kinase 5; PTK5; PTK5 protein tyrosine kinase 5; RAK; src related tyrosine kinase; tyrosine-protein kinase FRK
Símbolos de los genes FRK
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Frk, Met1-Glu107.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2444
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.