Learn More
Frizzled 7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16816784 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16816784 20 μL 20 microlitros
16806784 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16816784
Marca: Proteintech 169741AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Members of the ′frizzled′ gene family encode 7-transmembrane domain proteins that are receptors for Wnt signaling proteins. The FZD7 protein contains an N-terminal signal sequence, 10 cysteine residues typical of the cysteine-rich extracellular domain of Fz family members, 7 putative transmembrane domains, and an intracellular C-terminal tail with a PDZ domain-binding motif. FZD7 gene expression may downregulate APC function and enhance beta-catenin-mediated signals in poorly differentiated human esophageal carcinomas.
Especificaciones
Antígeno Frizzled 7
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FZD7
N.º de referencia del gen O75084, Q61090
Alias de gen Frizzled 7, Fz 7, FZD7, FzE3, hFz7
Símbolos de los genes Fzd7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Frizzled 7 Fusion Protein Ag9446
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100360552, 14369, 8324
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG