missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Frizzled-4 Antibody (145901), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB194J
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Frizzled-4 Monoclonal antibody specifically detects Frizzled-4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
| Frizzled-4 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 145901 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| CD344, CD344 antigen, EVR1, exudative vitreoretinopathy 1, FEVR, frizzled (Drosophila) homolog 4, frizzled homolog 4 (Drosophila), frizzled-4, Fz-4, FZD4S, FzE4, GPCR, hFz4, MGC34390, WNT receptor frizzled-4 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Frizzled-4, Phe37-Glu180, Accession # Q61088 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| 8322 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido