Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Termómetro de verificación Frio Temp™
Product Code. 13089152 Shop All SP Scienceware Products
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
15/30 °C
25/45 °C
95/115 °C
De - 2 a 10 °C
De -25 a - 5 °C
Unit Size:
cada uno
Product Code. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13089152 De - 2 a 10 °C cada uno
13079152 De -25 a - 5 °C cada uno
13099152 15/30 °C cada uno
13009162 25/45 °C cada uno
13019162 95/115 °C cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13089152
Brand: H-B™ SP Scienceware™ B602000100
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos con trazabilidad a NIST
  • Estos termómetros sin mercurio están calibrados individualmente y son útiles para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos
  • El frasco lleno (incluido) imita la muestra
  • Los termómetros recubiertos de PFA contienen vidrio y líquido en caso de rotura; se rellenan con líquido orgánico
  • Marcas fusionadas permanentemente y vidrio sin plomo
  • Serializados individualmente y fabricados en EE. UU.
Specifications
Relleno del frasco Líquido Enviro-Safe
Tamaño del frasco 60 ml
Puntos de calibración 0,5 °C
Certificaciones/conformidad NIST
Incluye Informe de calibración del termómetro
Longitud total (imperial) 7,1 in
Longitud total (métrico) 180 mm
Material Revestimiento de PFA, Vidrio
Relleno del termómetro Líquido orgánico negro
Tipo de producto Termómetro de verificación de refrigerador
Temperatura máxima 10°C
Temperatura mín. (métrico) -2 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 2 a 10 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Refrigeradores
Exactitud ± 0,2 °C
Subdivisión 0,1 °C