Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Termómetro de verificación Frio Temp™
Código de producto. 13019162 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
15/30 °C
25/45 °C
95/115 °C
De - 2 a 10 °C
De -25 a - 5 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13019162
Marca: H-B™ SP Scienceware™ B602000400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos con trazabilidad a NIST
  • Estos termómetros sin mercurio están calibrados individualmente y son útiles para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos
  • El frasco lleno (incluido) imita la muestra
  • Los termómetros recubiertos de PFA contienen vidrio y líquido en caso de rotura; se rellenan con líquido orgánico
  • Marcas fusionadas permanentemente y vidrio sin plomo
  • Serializados individualmente y fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Relleno del frasco Gránulos de vidrio
Tamaño del frasco 30 ml
Puntos de calibración 100,110 °C
Certificaciones/conformidad NIST
Incluye Informe de calibración del termómetro
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud total (métrico) 200 mm
Material Revestimiento de PFA, Vidrio
Relleno del termómetro Líquido orgánico negro
Tipo de producto Termómetro de verificación de horno
Temperatura máxima 115 °C
Temperatura mín. (métrico) 95°C
Intervalo de temperatura (métrico) 95/115 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Estufas
Exactitud ± 0,4 °C
Subdivisión 0,1 °C