Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de tubo de verificación electrónica calibrados FRIO-Temp™
Código de producto. p-7077899 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
50 mm
75 mm
Tamaño del frasco:
Frasco de plástico de 30 ml
Frasco de plástico de 60 ml
Relleno del frasco:
Gránulos de vidrio
Líquido orgánico
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) Tamaño del frasco Relleno del frasco unitSize
17570676 50 mm Frasco de plástico de 30 ml Líquido orgánico cada uno
17580676 75 mm Frasco de plástico de 60 ml Gránulos de vidrio cada uno
17590676 75 mm Frasco de plástico de 60 ml Líquido orgánico cada uno
17560676 50 mm Frasco de plástico de 30 ml Gránulos de vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
No se utiliza en hornos ni congeladores
Código de producto. 17570676 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B610000800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No se utiliza en hornos ni congeladores
Para su uso en la verificación digital de las temperaturas de muestra en aplicaciones generales.Los termómetros de tubo de verificación electrónica calibrados H-B Instrument™ FRIO-Temp™ proporcionan una lectura precisa de la temperatura sin contaminación de las muestras.
  • Toda la unidad digital se puede colocar directamente en refrigeradores, incubadoras y ambiente en sala
  • Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
  • Serializados individualmente
    Certifications
    ISO 17025, con marcado CE
    Especificaciones
    Relleno del frasco Líquido orgánico
    Tamaño del frasco Frasco de plástico de 30 ml
    Puntos de calibración 0°, 50 °C
    Para utilizar con (aplicación) Verificación digital de las temperaturas de las muestras en aplicaciones generales
    Altura (imperial) 4,5 in
    Altura (métrico) 114 mm
    Longitud de la sonda (imperial) 2 in
    Longitud de la sonda (métrico) 50 mm
    Tipo de sonda Acero inoxidable
    Resolución 0,1 °C
    Anchura (imperial) 1,5 in
    Tipo de producto Termómetro digital
    Temperatura máxima 70°C
    Temperatura mín. (métrico) 0°C
    Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
    Calibrated Sí
    Exactitud ± 0,5 °C
    Anchura (métrico) 38 mm