Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de tubo de verificación electrónica calibrados FRIO-Temp™
Código de producto. 17580676 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
50 mm
75 mm
Tamaño del frasco:
Frasco de plástico de 30 ml
Frasco de plástico de 60 ml
Relleno del frasco:
Gránulos de vidrio
Líquido orgánico
Tamaño de la unidad:
cada uno
No se utiliza en hornos ni congeladores
Código de producto. 17580676
Marca: H-B Instrument™ B610000900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No se utiliza en hornos ni congeladores
Para su uso en la verificación digital de las temperaturas de muestra en aplicaciones generales.Los termómetros de tubo de verificación electrónica calibrados H-B Instrument™ FRIO-Temp™ proporcionan una lectura precisa de la temperatura sin contaminación de las muestras.
  • Toda la unidad digital se puede colocar directamente en refrigeradores, incubadoras y ambiente en sala
  • Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
  • Serializados individualmente
    Certifications
    ISO 17025, con marcado CE
    Specifications
    Relleno del frasco Gránulos de vidrio
    Tamaño del frasco Frasco de plástico de 60 ml
    Puntos de calibración 0°, 50 °C
    Para utilizar con (aplicación) Verificación digital de las temperaturas de las muestras en aplicaciones generales
    Altura (imperial) 5,25 in
    Altura (métrico) 133 mm
    Longitud de la sonda (imperial) 3 in
    Longitud de la sonda (métrico) 75 mm
    Tipo de sonda Acero inoxidable
    Resolución 0,1 °C
    Anchura (imperial) 1,5 in
    Tipo de producto Termómetro digital
    Temperatura máxima 70°C
    Temperatura mín. (métrico) 0°C
    Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
    Calibrated Sí
    Exactitud ± 0,5 °C
    Anchura (métrico) 38 mm
    Show More Show Less
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.