Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de tubo de verificación electrónica calibrados FRIO-Temp™
Código de producto. 17560676 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
50 mm
75 mm
Tamaño del frasco:
Frasco de plástico de 30 ml
Frasco de plástico de 60 ml
Relleno del frasco:
Gránulos de vidrio
Líquido orgánico
Tamaño de la unidad:
cada uno
No se utiliza en hornos ni congeladores
Código de producto. 17560676
Marca: H-B Instrument™ B610000700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No se utiliza en hornos ni congeladores
Para su uso en la verificación digital de las temperaturas de muestra en aplicaciones generales.Los termómetros de tubo de verificación electrónica calibrados H-B Instrument™ FRIO-Temp™ proporcionan una lectura precisa de la temperatura sin contaminación de las muestras.
  • Toda la unidad digital se puede colocar directamente en refrigeradores, incubadoras y ambiente en sala
  • Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
  • Serializados individualmente
    Certifications
    ISO 17025, con marcado CE
    Especificaciones
    Relleno del frasco Gránulos de vidrio
    Tamaño del frasco Frasco de plástico de 30 ml
    Puntos de calibración 0°, 50 °C
    Para utilizar con (aplicación) Verificación digital de las temperaturas de las muestras en aplicaciones generales
    Altura (imperial) 4,5 in
    Altura (métrico) 114 mm
    Longitud de la sonda (imperial) 2 in
    Longitud de la sonda (métrico) 50 mm
    Tipo de sonda Acero inoxidable
    Resolución 0,1 °C
    Anchura (imperial) 1,5 in
    Tipo de producto Termómetro digital
    Temperatura máxima 70°C
    Temperatura mín. (métrico) 0°C
    Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
    Calibrated Sí
    Exactitud ± 0,5 °C
    Anchura (métrico) 38 mm