Learn More
Labconco™ Secadores de bandeja con taponado FreeZone™, modelos 230V
Código de producto. p-7079257 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Incluye:
3 estantes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Incluye unitSize
15722867 Schuko 3 estantes cada uno
1 options
Código de producto. 15722867 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 794801030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
3 estantes
Requires
Liofilizador, bomba de vacío
Proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento uniforme. Los secadores de bandeja con taponado Labconco™ FreeZone™, modelos de 230 V, están diseñados para el liofilizado de cargas de moderadas a grandes y el taponado de viales o frascos de suero en condiciones de vacío. Ofrecen opciones para la válvula de aislamiento y el colector de 6 puertos incorporados.
Proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento uniforme.Los secadores de bandeja con taponado Labconco™ FreeZone™, modelos de 230 V, están diseñados para el liofilizado de cargas de moderadas a grandes y el taponado de viales o frascos de suero en condiciones de vacío.Ofrecen opciones para la válvula de aislamiento y el colector de 6 puertos incorporados.
  • Tres estantes ajustables de 41,91 × 30,48 cm (16,5 × 12 pulgadas) con temperatura controlada (± 1 °C) y sensores de temperatura de muestra
  • La cámara precongela las muestras para ahorrar tiempo y costes al eliminar la necesidad de un congelador independiente y la transferencia de productos
  • Hasta 594 pulgadas cuadradas de espacio en estante
  • El líquido de circulación de los estantes oscila entre − 40 y + 40 °C
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • El mecanismo neumático integrado tapona los recipientes en los tres estantes
  • La puerta de visualización de acrílico transparente proporciona una completa visibilidad de los estantes
  • El orificio de relleno con diámetro exterior de 1/8 pulg introduce aire estéril o gas inerte de una fuente externa en la cámara, lo que protege las muestras frente a la humedad atmosférica y los contaminantes
  • El sistema operativo Lyo-Works™ ofrece visualización en tiempo real de los parámetros de liofilizador y de secador de bandeja en una pantalla táctil capacitiva a todo color de 5 pulg en un liofilizador FreeZone conectado de 6, 12 o 18 l (se vende por separado)
  • Los datos se pueden exportar mediante Ethernet o USB
  • El controlador basado en microprocesador permite almacenar y repetir hasta 30 programas de temperatura diferentes, cada uno con hasta 16 pasos diferentes
  • La pantalla proporciona navegación al modo manual o de programa, las temperaturas de sonda, el vacío en mBar, Torr o Pa, paso de programa en curso, tiempo restante del paso actual y fin de programa, además de alarmas
  • Las alertas y la lectura de los parámetros actualmente en funcionamiento se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • El colector del secador de bandeja de 6 puertos opcional acepta adaptadores de matraz de 1/2 o 3/4 pulg y se conecta a matraces y otro instrumental de vidrio
  • La válvula de aislamiento integrada opcional separa el secador de bandeja de taponado del liofilizador para reducir el tiempo necesario para restablecer los niveles de vacío de trabajo y proporcionar los medios para determinar el criterio de valoración
  • Se necesita un liofilizador, una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 163 l/minuto e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen)
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50 Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Secador de bandeja con tapones de retención
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +40°C
Material Acero
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye 3 estantes
Fondo (imperial) 24,6 in
Fondo (métrico) 62,4 cm
Anchura (imperial) 32,4 in
Anchura (métrico) 82,2 cm
Altura (imperial) 27,1 in
Altura (métrico) 68,8 cm
Amperaje 9 A
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 423 lb
Peso con embalaje (métrico) 191,86 kg