Learn More
- Home
- Products
- Liofilizadores
- Cámaras y equipos de liofilización
- Labconco FreeZone 6L Console Freeze Dryer
Labconco FreeZone 6L Console Freeze Dryer
Código de producto. p-200008290 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
84 °C
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Incluye:
Secador de bandeja con tapones de retención
Válvula de purga
Válvula de purga, congelador
Válvula de purga, consola
Válvula de purga, minicámara
Válvula de purga, secador de bandeja de cierre
| Código de producto. | Intervalo de temperatura (métrico) | Material | unitSize | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| 17920150 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | - |
| 17920160 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga |
| 17910150 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, minicámara |
| 17940150 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | - |
| 17960160 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, congelador |
| 17980140 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga |
| 17990140 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, minicámara |
| 17950160 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, congelador |
| 17911050 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Secador de bandeja con tapones de retención |
| 17941050 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre |
| 17931050 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Secador de bandeja con tapones de retención |
| 17921050 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre |
| 17940190 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | - |
| 17970170 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, consola |
| 17930150 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, minicámara |
| 17970150 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | - |
| 17960170 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga |
| 17970190 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, minicámara |
| 17991040 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Secador de bandeja con tapones de retención |
| 17951040 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga |
| 17901050 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Secador de bandeja con tapones de retención |
| 17911040 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17920150
Marca: Labconco 700611090
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- The upright collector coil holds 6 liters of ice before defrosting
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Console Freeze Dryer |
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C |
| Material | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora |
| tipo de tapón | All except North America |
| Tensión | 230 V |