Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -84°C Console Freeze Dryers w/Stoppering Tray Dryer and Purge Valve, 230V Models
BIOPHARMA
Código de producto. p-7079249 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Material:
Acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Material unitSize
15792817 Schuko Acero cada uno
15732827 Schuko Acero cada uno
2 options
Código de producto. 15792817
Marca: Labconco™ 710621130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Colector de acero inoxidable, válvula de purga, secador de bandeja con taponado
Requires
Bomba de vacío
Los liofilizadores de consola FreeZone de 6 l con secador de bandeja con taponado están diseñados para liofilizar cargas moderadas a grandes y taponar viales al vacío. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
Los liofilizadores de consola FreeZone de 6 l con secador de bandeja con taponado están diseñados para liofilizar cargas moderadas a grandes y taponar viales al vacío.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
  • La bobina de colector vertical de acero inoxidable contiene 6 l de hielo antes de la descongelación
  • El colector de - 84 °C es adecuado para muestras de bajo punto eutéctico, incluido el acetonitrilo
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • La ventana de visualización frontal facilita la supervisión del aceite de la bomba de vacío
  • Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos
  • La válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento
  • Incluye una válvula de purga para aislar la bomba de vacío del liofilizador
  • Las características incluyen descongelación por gas caliente, puerto USB de montaje lateral y conexión Ethernet montado posteriormente
  • La consola proporciona espacio interior para la bomba de vacío (se vende por separado)
El secador de bandeja con taponado FreeZone proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento constante.
  • Tres estantes ajustables de 41,91 × 30,48 cm (16,5 × 12 pulgadas) con temperatura controlada (±1 °C) y sensores de temperatura de muestra que proporcionan hasta 9,73 l (594 pulgadas cuadradas) de espacio en los estantes
  • El líquido de circulación de los estantes oscila entre − 40 y + 40 °C
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • El mecanismo neumático integrado tapona los recipientes en los tres estantes
  • El orificio de relleno con diámetro exterior de 3,17 mm (1/8 pulgadas) introduce gas inerte en la cámara, lo que protege las muestras frente a la humedad atmosférica y los contaminantes
Se requiere bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 163 l/min e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 6 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) de -84 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de -119 °C
Material Acero
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye Colector de acero inoxidable, válvula de purga, secador de bandeja con taponado
Fondo (imperial) 29,6 in
Fondo (métrico) 75,1 cm
Anchura (imperial) 32,4 in
Anchura (métrico) 82,2 cm
Altura (imperial) 63,7 in
Altura (métrico) 161,7 cm
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (imperial) 693 lb
Peso con embalaje (métrico) 314,33 kg