Learn More
Labconco™ FreeZone™ 4.5 L -105°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model
BIOPHARMA
Código de producto. p-7079226 Tienda Labconco Corporation Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
tipo de tapón:
Schuko
Incluye:
Colector de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Colector de acero inoxidable sin revestimiento
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15752847
missing translation for 'mfr': Labconco™ 720401030
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Colector de acero inoxidable
Requires
Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Los liofilizadores de sobremesa de 4,5 litros FreeZone están diseñados para la liofilización de cargas de muestras entre ligeras y moderadas. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
Los liofilizadores de sobremesa de 4,5 litros FreeZone están diseñados para la liofilización de cargas de muestras entre ligeras y moderadas.El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
  • Bobina de colector vertical de acero inoxidable con capacidad para 4,5 litros de hielo antes de descongelar
  • −105° El colector C (− 157 ° F) a 60 Hz o − 102 °C (− 152 ° F) a 50 Hz es adecuado para muestras de punto eutéctico bajo, incluidos el acetonitrilo, el metanol diluido y el etanol
  • Entre las características se incluyen la descongelación de gas caliente, el puerto USB de montaje lateral y la conexión Ethernet montada en la parte trasera
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento
Se necesita una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 98 l/minuto, accesorios de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230 V, 50 Hz models).
Services
Un año
Specifications
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 4,5 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) de -105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -157 °F
Material Acero
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye Colector de acero inoxidable sin revestimiento
Fondo (imperial) 26,5 in
Fondo (métrico) 67,3 cm
Anchura (imperial) 22,5 in
Anchura (métrico) 57,1 cm
Altura (imperial) 18,5 in
Altura (métrico) 46,5 cm
Amperaje 10 A
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 172 lb
Peso con embalaje (métrico) 78 kg
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.