Learn More
Labconco FreeZone 2.5L Benchtop Freeze Dryer
Código de producto. p-200008288 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17900160 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17900150 Bobina de PTFE y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17950170 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C 1 unidad
17930170 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17900160 Proveedor Labconco N.º de proveedor 700201090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 2.5 liters of ice before defrosting.
  • The single 1/3 hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector to -50° C (-58° F), suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Especificaciones
Tipo Benchtop Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 2.5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
tipo de tapón All except North America
Tensión 230 V