Learn More
Labconco FreeZone 2.5L Benchtop Freeze Dryer
Código de producto. 17930170 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Material Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17930170 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C 1 unidad
17900160 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17900150 Bobina de PTFE y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17950170 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C 1 unidad
4 options
Código de producto. 17930170
Marca: Labconco 710202090
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 2.5 liters of ice before defrosting.
  • The single 1/3 hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector to -50° C (-58° F), suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Especificaciones
Tipo Benchtop Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 2.5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) 84 °C
Material Bobina de PTFE y cámara colectora
tipo de tapón All except North America
Tensión 230 V