Learn More
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
Código de producto. p-200008291 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Incluye:
Válvula de purga
Válvula de purga, minicámara
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material unitSize Incluye
17970160 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 1 unidad -
17980150 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 1 unidad Válvula de purga
17990150 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 1 unidad Válvula de purga, minicámara
17900170 Bobina de PTFE y cámara colectora 1 unidad -
17990160 Bobina de PTFE y cámara colectora 1 unidad Válvula de purga
17930140 Bobina de PTFE y cámara colectora 1 unidad Válvula de purga, minicámara
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17970160 Supplier Labconco Supplier No. 701211090
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 12 liters of ice before defrosting.
  • Coil holds 12 liters of ice before defrosting
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
  • Suitable for aqueous samples
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Specifications
Tipo Console Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 12 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50°C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
tipo de tapón All except North America
Tensión 230 V