Learn More
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
Código de producto. 17990150 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Incluye:
Válvula de purga
Válvula de purga, minicámara
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Material Incluye unitSize
17990150 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora Válvula de purga, minicámara 1 unidad
17970160 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora - 1 unidad
17980150 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora Válvula de purga 1 unidad
17900170 Bobina de PTFE y cámara colectora - 1 unidad
17990160 Bobina de PTFE y cámara colectora Válvula de purga 1 unidad
17930140 Bobina de PTFE y cámara colectora Válvula de purga, minicámara 1 unidad
6 options
Código de producto. 17990150
Marca: Labconco 701211290
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 12 liters of ice before defrosting.
  • Coil holds 12 liters of ice before defrosting
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
  • Suitable for aqueous samples
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Especificaciones
Tipo Console Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 12 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50°C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Incluye Válvula de purga, minicámara
tipo de tapón All except North America
Tensión 230 V