Learn More
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
Código de producto. 17970160 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Incluye:
Válvula de purga
Válvula de purga, minicámara
Código de producto. Material unitSize Incluye
17970160 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 1 unidad -
17980150 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 1 unidad Válvula de purga
17990150 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 1 unidad Válvula de purga, minicámara
17900170 Bobina de PTFE y cámara colectora 1 unidad -
17990160 Bobina de PTFE y cámara colectora 1 unidad Válvula de purga
17930140 Bobina de PTFE y cámara colectora 1 unidad Válvula de purga, minicámara
6 options
Código de producto. 17970160
Marca: Labconco 701211090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 12 liters of ice before defrosting.
  • Coil holds 12 liters of ice before defrosting
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
  • Suitable for aqueous samples
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Especificaciones
Tipo Console Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 12 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50°C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
tipo de tapón All except North America
Tensión 230 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.