Descripción
- Coil holds 12 liters of ice before defrosting
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Console Freeze Dryer |
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50°C |
| Material | Bobina de PTFE y cámara colectora |
| Incluye | Válvula de purga, minicámara |
| tipo de tapón | All except North America |
| Tensión | 230 V |