Learn More
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
Código de producto. 17921040 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
84 °C
Incluye:
Secador de bandeja con tapones de retención
Válvula de purga
Válvula de purga, minicámara
Válvula de purga, secador de bandeja de cierre
Tamaño de la unidad:
1 unidad
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Intervalo de temperatura (métrico) Incluye unitSize
17921040 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -50 °C Secador de bandeja con tapones de retención 1 unidad
17971040 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -50 °C Válvula de purga 1 unidad
17981040 Bobina de PTFE y cámara colectora -50 °C Secador de bandeja con tapones de retención 1 unidad
17951050 Bobina de PTFE y cámara colectora -50 °C Válvula de purga, secador de bandeja de cierre 1 unidad
17900180 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C - 1 unidad
17950150 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C Válvula de purga 1 unidad
17990170 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C Válvula de purga, minicámara 1 unidad
17910160 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C - 1 unidad
17980170 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C Válvula de purga 1 unidad
17910140 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C Válvula de purga, minicámara 1 unidad
17971050 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C Secador de bandeja con tapones de retención 1 unidad
17901040 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C Válvula de purga, secador de bandeja de cierre 1 unidad
17961040 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C Secador de bandeja con tapones de retención 1 unidad
17981050 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C Válvula de purga, secador de bandeja de cierre 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17921040 Proveedor Labconco N.º de proveedor 701221090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a large tray dryer.
  • Coil holds 12 liters of ice before defrosting
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector to -50° C (-58° F), suitable for aqueous samples.
  • Includes a stoppering tray dryer with heated and cooled shelves, vacuum release valve control, stoppering knob and more.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Especificaciones
Tipo Console Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 12 L
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Incluye Secador de bandeja con tapones de retención
tipo de tapón All except North America
Tensión 230 V