Learn More
Labconco™ FreeZone™ 12L -84°C Console Freeze Dryers, Purge Valve and Mini Chamber
Tienda Labconco Corporation Productos
Descripción
Includes
Colector de acero inoxidable, válvula de purga, mini cámara de secado al vacío
Requires
Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 12 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
- La bobina de colector vertical de acero inoxidable contiene 12 l de hielo antes de la descongelación
- El colector de - 84 °C es adecuado para muestras de bajo punto eutéctico, incluido el acetonitrilo
- Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
- La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
- Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
- Las características incluyen descongelación por gas caliente, puerto USB de montaje lateral y conexión Ethernet montado posteriormente. La consola proporciona espacio interior para una bomba de vacío y acomoda el secador de bandeja con taponado FreeZone™ (la bomba y el secador de bandeja con taponado se venden por separado).
- Lyo-Works OS proporciona visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
- Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
- Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
- El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
- Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
- La ventana de visualización frontal facilita la supervisión del aceite de la bomba de vacío
- Las funciones exclusivas de FreeZone™ protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento.
- Incluye válvula de purga para aislar la bomba de vacío del liofilizador y una mini cámara de secado al vacío de acero inoxidable incorporada con control a + 60 °C
Se requiere bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 l/min, accesorio de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizador |
| Capacidad (métrico) | 12 l (antes de descongelar) |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | de -84 °C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | de -119 °C |
| Material | Acero |
| Certificaciones/conformidad | UL, CAN/CSA, CE |
| Incluye | Colector de acero inoxidable, válvula de purga, mini cámara de secado al vacío |
| Fondo (imperial) | 29,6 in |
| Fondo (métrico) | 75,1 cm |
| Mostrar más |