Learn More
Brady™ Etiquetas FreezerBondz ultrafinas de poliéster, para uso criogénico
Código de producto. p-7250877
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,825 in
0,5 x 1 in
1 x 0,9 in
1,65 x 0,5 in
1,75 x 1 in
1,9 x 1 in
1 x 1 pulg
50 ft x 0,5 in
Formato:
Continua
Troquelado
Altura (métrico):
9,53 mm
12,7 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
48,26 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Formato Altura (métrico) unitSize
17898214 0,375 x 0,825 in Troquelado 9,53 mm paquete de 500
17831609 0,5 x 1 in Troquelado 12,7 mm paquete de 500
17848344 1 x 0,9 in Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17808354 1 x 1 pulg Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17858174 1,65 x 0,5 in Troquelado 41,91 mm paquete de 500
17878444 1,75 x 1 in Troquelado 44,45 mm paquete de 250
17868444 1,9 x 1 in Troquelado 48,26 mm paquete de 250
17828394 50 ft x 0,5 in Continua - cada uno
8 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17898214
missing translation for 'mfr': Brady™ 174084
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 a 100°C (de -320 a 212°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R6410
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0032 in.
Grosor (métrico) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 0,825 in
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 0,825 in
Anchura (métrico) 20.96 mm
Altura (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-130-492
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.