Learn More
Brady™ Etiquetas FreezerBondz ultrafinas de poliéster, para uso criogénico
Código de producto. 17868444
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,825 in
0,5 x 1 in
1 x 0,9 in
1,65 x 0,5 in
1,75 x 1 in
1,9 x 1 in
1 x 1 pulg
50 ft x 0,5 in
Formato:
Continua
Troquelado
Altura (métrico):
9,53 mm
12,7 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
48,26 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Formato Altura (métrico) unitSize
17868444 1,9 x 1 in Troquelado 48,26 mm paquete de 250
17898214 0,375 x 0,825 in Troquelado 9,53 mm paquete de 500
17831609 0,5 x 1 in Troquelado 12,7 mm paquete de 500
17848344 1 x 0,9 in Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17808354 1 x 1 pulg Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17858174 1,65 x 0,5 in Troquelado 41,91 mm paquete de 500
17878444 1,75 x 1 in Troquelado 44,45 mm paquete de 250
17828394 50 ft x 0,5 in Continua - cada uno
8 options
Código de producto. 17868444
Marca: Brady™ 174096
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 a 100°C (de -320 a 212°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R6410
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0032 in.
Grosor (métrico) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 1,9 x 1 in
Longitud (imperial) 1.9 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 48,26 mm
Alternate Part Number M6-204-492