Learn More
Brady™ Etiquetas criogénicas FreezerBondz™ ultrafinas de poliéster
Código de producto. 17881719
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,5 x 0,5 in
0,5 x 1 in
12,70 mm x 41,91 mm (An x Al)
22,86 mm x 12,70 mm x 11,18 mm (An x Al x Diám)
22,86 mm x 25,40 mm (An x Al)
25,40 mm x 12,70 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
25 ft x 0,5 in
31,75 mm x 6,35 mm (An x Al)
31,75 mm x 9,53 mm (An x Al)
41,28 mm x 15,24 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 180
paquete de 200
paquete de 220
paquete de 240
paquete de 360
Código de producto. 17881719
Marca: Brady™ 170901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetado de superficies curvadas de laboratorio como, por ejemplo, tubos, viales y varillas criogénicas con las etiquetas de poliéster B-492 ultrafinas. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y duradera.
  • Producto especializado: ideal para el uso en laboratorios sobre superficies curvadas, como, por ejemplo, tubos de ensayo, viales y pipetas
  • Producto duradero: resistencia a los productos químicos, la abrasión y las temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido
  • Producto adhesivo: fabricado en adhesivo acrílico permanente que ofrece una fijación firme en superficies curvadas suaves como, por ejemplo, el cristal y el polipropileno
  • Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU, 2015/863
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Formato Troquelado
Material Polyester
Tipo de producto Label
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP51, BMP53, M511, M510
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
N.° por paquete 180 Label(s) / Box
Cantidad 180
Tamaño (métrico) 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to 230°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +110°C
Grosor (imperial) 0.0032 in
Grosor (métrico) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1.75 in
Anchura (métrico) 44.45 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number M5-125-492