Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels
Código de producto. p-3685649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500/rollo
2500/rollo
3000/rollo
5000/rollo
Dimensions (LxW):
1 x 1,9 pulg.
12,70 x 25,40 mm
25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.)
25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.)
9.53 x 25.4 mm (0.37 x 1 in.)
Tamaño de la unidad:
1 PK
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Cantidad Dimensions (LxW) unitSize
10419473 5000/rollo 12,70 x 25,40 mm 1 PK
11814205 3000/rollo 25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.) 1 rollo
11824205 3000/rollo 25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.) 1 ROLL
11588834 2500/rollo 9.53 x 25.4 mm (0.37 x 1 in.) 1 ROLL
15148385 1500/rollo 1 x 1,9 pulg. 1 rollo
5 options
Código de producto. 10419473
Marca: Brady™ 805912
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
Forma rectangular.
  • Excelente rendimiento a temperaturas bajas
  • Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • Ofrecen una excelente resistencia a las manchas de impresión y a disolventes (cuando se utilizan con la cinta R6400)
Identificación de laboratorio
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad RoHS compliant to 2011/65/EU
Descripción Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio, cintas de la serie R6400, impresoras de transferencia térmica
Para utilizar con (equipo) Impresora de transferencia térmica
Incluye Pack of 2 Rolls
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
N.° por paquete 10000 Label(s) / Pack
Cantidad 5000/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño 0.5 x 1 in. (L x W)
Tamaño (métrico) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) De -320 a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 160 a 130 °C
Grosor (imperial) 0.0032 in.
Grosor (métrico) 0,081 mm
Repetición vertical (métrico) 15,24 mm
Dimensions (LxW) 12,70 x 25,40 mm
Longitud (imperial) 0.5 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,2 cm
Alternate Part Number THT-59-492-10