Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels
Descripción
Forma rectangular.
- Excelente rendimiento a temperaturas bajas
- Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- Ofrecen una excelente resistencia a las manchas de impresión y a disolventes (cuando se utilizan con la cinta R6400)
Identificación de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | RoHS compliant to 2011/65/EU |
| Descripción | Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Etiqueta de laboratorio |
| Mostrar más |