Learn More
Brady™ Etiquetas de impresión por transferencia térmica de poliéster FREEZERBONDZ™
Código de producto. 11810885
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
9,53mm
12,70mm
25,4 mm
Altura (métrico):
9,53mm
1,2 cm
12,70mm
Diámetro (métrico):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11810885 12,70mm 12,70mm 12,7 mm 1 rollo
11899574 9,53mm 9,53mm 9,53 mm 1 rollo
10013164 25,4 mm 1,2 cm 0,9 cm 1 rollo
10082003 25,4 mm 1,2 cm 1,1 cm 1 rollo
4 options
Código de producto. 11810885
Marca: Brady™ 805917
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliéster Freezerbondz™ duradero (B-492) Las etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz están diseñadas para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, centrífugas, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas de -196 a 100 °C (de -320 a 212 °F)
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
Especificaciones
Descripción Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
Repetición horizontal (métrico) 15,24 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
Modelo THT-144-492-3
N.° por paquete 3000 Label(s) / Roll
Cantidad 3000/paq.
Forma Redondo
Tamaño 12.70 mm (Dia)
Intervalo de temperatura (imperial) -320/-266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 130 a – 196 °C
Grosor (imperial) 0.0032 in.
Grosor (métrico) 0,020 mm
Repetición vertical (métrico) 15,88 mm
Dimensions (LxW) 12.70 mm (Dia)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,5 pulg de diámetro
Longitud (imperial) 0.5 in.
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 0.5 in.
Anchura (métrico) 12,70mm
Altura (métrico) 12,70mm
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12,7 mm
Alternate Part Number THT-144-492-3