Learn More
Brady™ Etiquetas de impresión por transferencia térmica de poliéster FREEZERBONDZ™
Descripción
- Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas de -196 a 100 °C (de -320 a 212 °F)
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora de transferencia térmica |
| Mostrar más |