Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para impresora FREEZERBONDZ™
Código de producto. 12893255
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
12893255 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 12893255
Marca: Brady™ 710777
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Descripción Etiquetas de impresora de etiquetas BMP71 FreezerBondz
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Poliéster
Para utilizar con (aplicación) Congelador; nitrógeno líquido; baño de agua caliente (100 °C)
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +130°C
Grosor (métrico) 0,053 mm
Dimensions (LxW) 15,24 x 41,28 mm
Anchura (métrico) 41,28 mm
Altura (métrico) 15,24 mm