Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para autoclave y aplicaciones criogénicas para M710
Código de producto. 17828094
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 25,4 mm
15,24 x 41,28 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 48,26 mm
9,53 x 25,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Rectángulo con círculo
Grosor (métrico):
0,065 mm
0,081 mm
Certificaciones/conformidad:
ASTM D 1000
ASTM D 1000; ASTM G 155
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Forma Grosor (métrico) Certificaciones/conformidad unitSize
17828094 25,4 x 25,4 mm Cuadrado 0,081 mm ASTM D 1000 paquete de 250
17857934 9,53 x 25,4 mm Rectángulo 0,081 mm ASTM D 1000 paquete de 500
17837934 12,7 x 25,4 mm Rectángulo 0,081 mm ASTM D 1000 paquete de 500
17827984 12,7 x 25,4 mm Rectángulo con círculo 0,081 mm ASTM D 1000 paquete de 500
17818024 15,24 x 41,28 mm Rectángulo 0,065 mm ASTM D 1000; ASTM G 155 paquete de 500
17817944 25,4 x 48,26 mm Rectángulo 0,081 mm ASTM D 1000 paquete de 250
6 options
Código de producto. 17828094
Marca: Brady™ 311984
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas FreezerBondz para la impresora de etiquetas M710
  • Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 °C a 100 °C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta criogénica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1 Label
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Cantidad 250 etiquetas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0032 in.
Grosor (métrico) 0,081 mm
Dimensions (LxW) 25,4 x 25,4 mm
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.4 mm
Alternate Part Number M7-19-492