Learn More
Brady™ Etiquetas FreezerBondz de poliéster con acabado mate para uso criogénico
Código de producto. 17868264
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1,25 in
0,6 x 1,625 in
1 x 1,9 in
1,65 x 0,5 in
1,75 x 1 in
1,8 x 0,6 in
2,2 x 1,5 in
3,875 x 1,5 in
Altura (métrico):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
45,72 mm
55,88 mm
98,43 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Altura (métrico) unitSize
17868264 1,65 x 0,5 in 41,91 mm paquete de 500
17838124 0,375 x 1,25 in 9,53 mm paquete de 500
17878164 0,6 x 1,625 in 15,24 mm paquete de 250
17851689 1 x 1,9 in 25,4 mm paquete de 250
17898184 1,75 x 1 in 44,45 mm paquete de 250
17848474 1,8 x 0,6 in 45,72 mm paquete de 250
17878144 2,2 x 1,5 in 55,88 mm paquete de 100
17828454 3,875 x 1,5 in 98,43 mm paquete de 100
8 options
Código de producto. 17868264
Marca: Brady™ 174081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los duraderos marcadores de poliéster (B-490) se han diseñado para su uso en aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Los duraderos marcadores de poliéster (B-490) se han diseñado para su uso en aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 a 100°C (de -320 a 212°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM G 155
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +130°C
Grosor (imperial) 0,0026 in
Grosor (métrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 1,65 x 0,5 in
Longitud (imperial) 1,65 in
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Altura (métrico) 41,91 mm
Alternate Part Number M6-124-490