Learn More
Brady™ Etiquetas criogénicas FreezerBondz™ de poliéster con acabado mate
Código de producto. p-200007013
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,6 x 1,8 in
1,65 x 0,5 in
31,75 mm x 9,53 mm (An x Al)
38,10 mm x 55,88 mm (An x Al)
38,10 mm x 95,25 mm (An x Al)
44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 180
paquete de 360
paquete de 80
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) unitSize
17821749 31,75 mm x 9,53 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 paquete de 360
17980730 0,6 x 1,8 in BMP41, BMP51, M511 paquete de 180
17821779 44,45 mm x 25,40 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 paquete de 180
17960730 1,65 x 0,5 in BMP41, BMP51, M511 paquete de 180
17861719 38,10 mm x 55,88 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 paquete de 140
17841799 38,10 mm x 95,25 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 paquete de 80
6 options
Código de producto. 17821749
Marca: Brady™ 170889
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Marque de forma segura las superficies planas de laboratorio inmersas en entornos helados o con nitrógeno líquido con el material de etiquetas de poliéster duradero B-490. Impresión sencilla prácticamente desde cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil.
  • Producto especializado: diseñado para el uso en laboratorio en viales de cristal y polipropileno, tubos de centrifugado, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos
  • Producto duradero: resistencia a los disolventes, las manchas y las temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido
  • Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente para el uso en superficies heladas planas o para envolver tubos y viales con un solapamiento de 1/8 de pulgada
  • Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU, 2015/863
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Tipo de producto Label
Para utilizar con (aplicación) Laboratory labelling
Para utilizar con (equipo) BMP51, BMP53, M511, M510
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
N.° por paquete 360 Label(s) / Box
Cantidad 360
Tamaño (métrico) 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to 266°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to 130°C
Grosor (imperial) 0,0026 in
Grosor (métrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 31,75 mm x 9,53 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31.75 mm
Altura (imperial) 0.375 in
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-112-490