Learn More
Heathrow Scientific Termómetro de congelador, blanco
Código de producto. 16390766 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Congelador: De -9,5 °C a -23 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
16390766 Congelador: De -9,5 °C a -23 °C cada uno
1 options
Código de producto. 16390766
Marca: Heathrow Scientific HS28630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El termómetro de congelador protege las muestras congeladas y refrigeradas de posibles alteraciones. Controle las temperaturas del interior del congelador con la comodidad añadida de un sonido y luces LED intermitentes para avisar de temperaturas fuera del intervalo.
  • La ventosa fija la sonda al interior del congelador/refrigerador, mientras que el termómetro se fija al exterior con cinta de velcro
  • La pantalla digital de gran tamaño muestra la temperatura del congelador/refrigerador y la temperatura ambiente
  • Interruptores de conmutación para la monitorización del congelador/refrigerador y °F/°C.
  • Intervalo del congelador: 14,9° a -9,4°F (-9,5° a -23°C)
  • Intervalo del refrigerador: 35,6° a 46,4°F (2° a 8°C)
  • El cable de la sonda mide 0,9 m. La sonda mide 5 mm de diámetro exterior y 17 mm de longitud
  • Incluye una pila AAA
Especificaciones
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Congeladores
Altura (imperial) 0,09 in
Altura (métrico) 2,8 cm
Longitud del cable (imperial) 0,9 m
Longitud de la sonda (imperial) 17 mm
Longitud (métrico) 1,4 cm
Material Policarbonato
Anchura (imperial) 0,79 in
Tipo de producto Freezer Thermometer
Longitud (imperial) 4,1 in
Intervalo de temperatura (imperial) Congelador: De 14,9° a -9,4 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Congelador: De -9,5 °C a -23 °C
Batería, tipo AAA
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 1,9 cm