Learn More
Wesbart™ Freezer Storage Tray
Código de producto. p-7147936
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 133 mm
540 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 13 mm
555 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 75 mm
555 x 137 x 13 mm
585 x 154 x 13 mm
630 x 620 x 35 mm
675 x 133 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15769738 555 x 136 x 13 mm cada uno
15759738 585 x 154 x 13 mm cada uno
15761377 540 x 136 x 34 mm cada uno
15761237 555 x 136 x 34 mm cada uno
15874438 630 x 620 x 35 mm cada uno
15803985 555 x 137 x 13 mm cada uno
15765855 675 x 133 x 60 mm cada uno
15778666 555 x 136 x 75 mm cada uno
15772648 133 x 133 mm cada uno
9 options
Código de producto. 15769738
Marca: Wesbart™ WB613A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed to be placed within a horizontal/ vertical cold store or be free standing
  • There are many options of trays available
  • Each tray is designed to store different items
  • The basic trays we offer are to accommodate 133 x 133 cryo boxes
  • Tray lengths are designed to take 2 - 6 boxes per tray
  • Specify material upon order: Anodised aluminum or Stainless steel.
Especificaciones
Material Specify Anodised Aluminum or Stainless Steel
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 555 x 136 x 13 mm
Longitud (métrico) 555 mm
Tipo de producto Plain Storage Tray
Altura (métrico) 13 mm
Anchura (métrico) 136 mm